Learn More
Éster etílico del ácido 2,3,4-trifluoro-alfa- (1S)-2-hidroxi-1-metiletil]amino]metileno]-beta-oxo-bencenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Trifluoro-alpha-((((1S)-2-hydroxy-1-methylethyl)amino)methylene)-beta-oxo-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 601490-35-1 |
| Fórmula molecular | C15H16F3NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16F3NO4/c1-3-23-15(22)10(6-19-8(2)7-20)14(21)9-4-5-11(16)13(18)12(9)17/h4-6,8,19-20H,3,7H2,1-2H3/b10-6-/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)\C(=C/N[C@@H](C)CO)\C(=O)c1ccc(F)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | (Z)-3-[[(2S)-1-hidroxipropan-2-il]amino]-2-(2,3,4-trifluorobenzoil)prop-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 331.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.1031 |