Learn More
Ácido 2,3,4-trifluoro-5-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Trifluoro-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 38233-47-5 |
| Fórmula molecular | C8H5F3O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3O3/c1-14-4-2-3(8(12)13)5(9)7(11)6(4)10/h2H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1cc(C(=O)O)c(F)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4-trifluoro-5-metoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 206.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0191 |