Learn More
Ácido 2,3,4-triclorofenilborónico, TRC
Código de producto. 30452544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452544 50 mg -
30450815 500 mg 500 miligramos
30449679 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89624550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352530-21-3
Fórmula molecular C6H4BCl3O2
Peso molecular (g/mol) 225.26
Nombre IUPAC (2,3,4-triclorofenil)ácido borónico
SMILES OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trichlorophenylboronic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BCl3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.937