Learn More
2,3,4-tricloronitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Trichloronitrobenzene |
| CAS | 17700-09-3 |
| Fórmula molecular | C6 H2 Cl3 N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene, 2,3,4-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,3,4-Trichloronitrobenzene, NSC 91490 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-tricloro-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 226.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.9151 |