Learn More
Cloruro de 2,3,4-triclorobencensulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422568 1 g 1 g
11432568 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15865.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34732-09-7 | C6H2Cl4O2S | 279.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34732-09-7
Fórmula molecular C6H2Cl4O2S
Peso molecular (g/mol) 279.94
Número MDL MFCD00024871
Clave InChI JDAJYNHGBUXIKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4-trichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro benzene sulfonyl chloride, unii-9qi6w9z13v, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro, 2,3,4-trichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5173, acmc-1agqg, 2,3,4-trichlorobenzenesulphonyl chloride, jdajynhgbuxiks-uhfffaoysa, chloro 2,3,4-trichlorophenyl sulfone
PubChem CID 36904
Nombre IUPAC cloruro de 2,3,4-triclorobencensulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 61°C to 65°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2649436
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.96
Porcentaje de pureza 97%