Learn More
2,3,4-tricloroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Trichloroaniline |
| CAS | 634-67-3 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl3 N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzenamine','2,3,4-trichloro- (9CI','ACI), 2,3,4-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline','2,3,4-trichloro- (6CI','8CI), 1-Amino-2,3,4-trichlorobenzene, 2,3,4-Trichloroaniline, NSC 89297 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3,4-tricloroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 196.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.9409 |