Learn More
2,3',4'-tricloroacetofenona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,3',4'-Trichloroacetophenone |
| CAS | 42981-08-8 |
| Fórmula molecular | C8H5OCl3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Chloro-3',4'-dichloroacetophenone3,4-Dichlorophenacyl Chloride, NSC 243689’ |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2 |
| SMILES | ClCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1-(3,4-diclorofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 223.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.9406 |