Learn More
2,3',4'-Tricloroacetofenona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467076 5 g 5 g
11477076 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25397.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42981-08-8 | C8H5Cl3O | 223.48 g/mol
2,3',4'-Trichloroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3′-4′tricloroacetofenona se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes y bases oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42981-08-8
Fórmula molecular C8H5Cl3O
Peso molecular (g/mol) 223.48
Número MDL MFCD03970382
Clave InChI BYTZWANJVUAPNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl chloride, 2-chloro-1-3,4-dichloro-phenyl-ethanone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2,3 ,4-trichloroacetophenone, pubchem20021, acmc-1bn8g, alpha,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloranyl-1-3,4-dichlorophenyl ethanone
PubChem CID 316188
SMILES ClCC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3',4'-Trichloroacetophenone
Punto de fusión 43°C to 45°C
Punto de ebullición 171°C to 173°C (15 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(3,4-diclorofenil)etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.49