Learn More
2',3',4'-Tricloroacetofenona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11424864
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424864 5 g 5 g
11434864 25 g 25 g
11444864 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424864 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13790.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13608-87-2
Fórmula molecular C8H5Cl3O
Peso molecular (g/mol) 223.477
Número MDL MFCD00000542
Clave InChI BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',3',4'-trichloroacetophenone, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethanone, 2,3,4-trichloroacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethan-1-one, ccris 785, unii-8hvd33n785, acetophenone, 2',3',4'-trichloro, ethanone,1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-acetyl-2,3,4-trichlorobenzene
PubChem CID 26132
Nombre IUPAC 1-(2,3,4-triclorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3',4'-Trichloroacetophenone
Punto de fusión 60°C to 64°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1948674
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.49
Porcentaje de pureza 95%