Learn More
2,3,4-tribromofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Tribromophenol |
| CAS | 138507-65-0 |
| Fórmula molecular | C6H3Br3O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Phenol','2,3,4-tribromo-, 2,3,4-Tribromophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1ccc(Br)c(Br)c1Br |
| Nombre IUPAC | 2,3,4-tribromofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 330.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.7734 |