Learn More
2,3,4-triacetato 1-(2,2,2-tricloroetanimidato) 6-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosil)-beta-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Triacetate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate) 6-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)-beta-D-glucopyranose |
| CAS | 888945-73-1 |
| Fórmula molecular | C28H36Cl3NO18 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H36Cl3NO18/c1-10(33)40-8-17-19(42-11(2)34)21(44-13(4)36)23(46-15(6)38)25(48-17)41-9-18-20(43-12(3)35)22(45-14(5)37)24(47-16(7)39)26(49-18)50-27(32)28(29,30)31/h17-26,32H,8-9H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(2,2,2-tricloroetanimidoil)oxioxan-2-il]metoxi]oxan-2-il]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 780.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 779.0998 |