Learn More
2,3,4-tri-O-trimetilsililincomicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Tri-O-trimethylsilyllincomycin |
| CAS | 25420-97-7 |
| Fórmula molecular | C27H58N2O6SSi3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl 6,8-Dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-2,3,4-tris-O-(trimethylsilyl)-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H58N2O6SSi3/c1-14-15-19-16-20(29(3)17-19)26(31)28-21(18(2)30)22-23(33-37(5,6)7)24(34-38(8,9)10)25(27(32-22)36-4)35-39(11,12)13/h18-25,27,30H,14-17H2,1-13H3,(H,28,31)/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,27-/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H]2O[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S,4R)-N-[(1R,2R)-2-hidroxi-1-[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-metilsulfanil-3,4,5-tris(trimetilsililoxi)oxan-2-il]propil]-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 623.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 622.3323 |