Learn More
2,3,4,-tri-O-bencil-L-fucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,-Tri-O-benzyl-L-fucopyranose |
| CAS | 60431-34-7 |
| Fórmula molecular | C27 H30 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30O5/c1-20-24(29-17-21-11-5-2-6-12-21)25(30-18-22-13-7-3-8-14-22)26(27(28)32-20)31-19-23-15-9-4-10-16-23/h2-16,20,24-28H,17-19H2,1H3/t20-,24+,25+,26-,27?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1OC(O)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5R,6S)-6-metil-3,4,5-tris(fenilmetoxi)oxan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 434.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.2093 |