Learn More
2,3,4-Tri-O-bencil-beta-L-arabinopiranosa, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11399745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399745 1 g 1 g
11309755 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19790.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2,3,4-tri-O-bencil-beta-L-arabinopiranosa se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77943-33-0
Fórmula molecular C26H28O5
Peso molecular (g/mol) 420.505
Número MDL MFCD05664044
Clave InChI HTSKDJMXBBFKKG-SSUZURRFSA-N
Sinónimo 2,3,4-tri-o-benzyl-beta-l-arabinopyranose, 2,3,4-tri-o-benzyl-b-l-arabinopyranose, 2s,3r,4s,5s-3,4,5-tris benzyloxy oxan-2-ol, 2s,3r,4s,5s-3,4,5-tris benzyloxy tetrahydro-2h-pyran-2-ol
PubChem CID 74892353
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S)-3,4,5-tris(fenilmetoxi)oxan-2-ol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-L-arabinopyranose
Punto de fusión 76°C to 88°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +78° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.51
Porcentaje de pureza 97%