Learn More
2,3,4-Tri-O-bencil-beta-D-arabinopiranosa, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11329885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329885 250 mg 250 miligramos
11319885 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19870.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18039-26-4
Fórmula molecular C26H28O5
Peso molecular (g/mol) 420.505
Número MDL MFCD05664045
Clave InChI HTSKDJMXBBFKKG-FXSWLTOZSA-N
Sinónimo 2,3,4-tri-o-benzyl-beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris benzyloxy tetrahydro-2h-pyran-2-ol, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris benzyloxy oxan-2-ol, 2r,3s,4r,5r-3,4,5-tris phenylmethoxy oxan-2-ol, 2,3,4-tri-o-benzyl-b-d-arabinopyranose, arabinopyranose,2,3,4-tri-o-benzyl-,b-d-8ci
PubChem CID 7578140
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-3,4,5-tris(fenilmetoxi)-oxan-2-ol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinopyranose
Punto de fusión 73°C to 75°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 5303314
Rotación óptica −70° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.51
Porcentaje de pureza ≥97%