Learn More
Éster metílico de 2',3',4'-tri-O-benzoil propofol-d17 beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2’,3’,4’-Tri-O-benzoyl Propofol-d17 beta-D-Glucuronide Methyl Ester |
| Fórmula molecular | C40H23D17O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H40O10/c1-24(2)29-22-15-23-30(25(3)4)31(29)49-40-35(48-38(43)28-20-13-8-14-21-28)33(47-37(42)27-18-11-7-12-19-27)32(34(50-40)39(44)45-5)46-36(41)26-16-9-6-10-17-26/h6-25,32-35,40H,1-5H3/t32?,33?,34?,35?,40-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3,15D,22D,23D,24D,25D |
| SMILES | [2H]C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C1O[C@@H]2O[C@H](C(OC)=O)[C@@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)[C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@H]2OC(C5=CC=CC=C5)=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(2,6-bis(propan-2-il-d7)fenoxi-3,4,5-d3)-6-(metoxicarbonil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triil tribenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 697.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 697.37 |