Learn More
Éster metílico del ácido 2,3,4-tri-O-benzoil-aD-glucurónico, tricloroacetimidato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester, Trichl |
| CAS | 169557-99-7 |
| Fórmula molecular | C30 H24 Cl3 N O10 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,3,4-Tri-O-Benzoyl-α-D-Glucuronic Acid Methyl Ester, Trichloroacetimidate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H24Cl3NO10/c1-39-27(38)22-20(40-24(35)17-11-5-2-6-12-17)21(41-25(36)18-13-7-3-8-14-18)23(28(43-22)44-29(34)30(31,32)33)42-26(37)19-15-9-4-10-16-19/h2-16,20-23,28,34H,1H3/t20-,21-,22-,23+,28+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@H](OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzoiloxi-6-(2,2,2-tricloroetanimidoil)oxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 664.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 663.0466 |