Learn More
Éster metílico del ácido 2,3,4-tri-O-acetil-bD-glucurónico, tricloroacetimidato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester','Trichloroacetimidate |
| CAS | 197895-54-8 |
| Fórmula molecular | C15H18Cl3NO10 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl-(2,3,4-tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl Trichloroacetimidate)uronate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18Cl3NO10/c1-5(20)25-8-9(26-6(2)21)11(27-7(3)22)13(28-10(8)12(23)24-4)29-14(19)15(16,17)18/h8-11,13,19H,1-4H3/t8-,9-,10-,11+,13-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(2,2,2-tricloroetanimidoil)oxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 478.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.9996 |