Learn More
2-[3-(4-Fenilpiperazin-1-il)propil]-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona, Mikromol™
Descripción
2-[3-(4-Fenilpiperazin-1-il)propil]-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| CAS | 62337-66-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H23 N5 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, Trazodone Hydrochloride Imp. B (BP), Trazodone Hydrochloride Impurity B, Trazodone Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N5O/c25-19-23-11-5-4-9-18(23)20-24(19)12-6-10-21-13-15-22(16-14-21)17-7-2-1-3-8-17/h1-5,7-9,11H,6,10,12-16H2 |
| SMILES | O=C1N(CCCN2CCN(CC2)c3ccccc3)N=C4C=CC=CN14 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(4-fenilpiperazin-1-il)propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona |
| Mostrar más |