Learn More
2-[3,4-(Metilendioxi)fenil]etilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472759 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15472759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66445.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1484-85-1 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1484-85-1
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00060509
Clave InChI RRIRDPSOCUCGBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo homopiperonylamine, 3,4-methylenedioxyphenethylamine, methylenedioxyphenethylamine, 1,3-benzodioxole-5-ethanamine, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanamine, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanamine, methylenedioxyphenylethylamine, benzo-1,3-dioxole-5-ethylamine, 3,4-methylenedioxyphenyl ethylamine, phenethylamine, 3,4-methylenedioxy
PubChem CID 73874
Nombre IUPAC 2-(1,3-benzodioxol-5-il)etanamina
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]ethylamine
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 383838
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido