Learn More
2-(3-(4-metilbenzoil)fenil)propanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-(4-Methylbenzoyl)phenyl)propanenitrile |
| CAS | 139093-77-9 |
| Fórmula molecular | C17H15NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | alpha-Methyl-3-(4-methylbenzoyl)-benzeneacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15NO/c1-12-6-8-14(9-7-12)17(19)16-5-3-4-15(10-16)13(2)11-18/h3-10,13H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(4-metilbenzoil)fenil]propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 249.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1154 |