Learn More
2-(3,4-Dimetilfenilo)-1,2-dihidro-5-metil-3H-pirazol-3-ona, TRC
Código de producto. 30136215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136215 10 g 10 g
30133711 25 g 25 g
30012276 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47693010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 277299-70-4
Fórmula molecular C12 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 202.25
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 2-(3,4-dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-, 2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, 1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-3-pyrazolin-5-one
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetilfenil)-5-metil-1H-pirazol-3-una
SMILES CC1=CC(=O)N(N1)c2ccc(C)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O/c1-8-4-5-11(6-9(8)2)14-12(15)7-10(3)13-14/h4-7,13H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1106