Learn More
2-(3,4-Dimetilfenilo)-1,2-dihidro-5-metil-3H-pirazol-3-ona, TRC
Código de producto. 30133711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133711 25 g 25 g
30136215 10 g 10 g
30012276 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47693025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 277299-70-4
Fórmula molecular C12 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 202.25
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 2-(3,4-dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-, 2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, 1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-3-pyrazolin-5-one
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetilfenil)-5-metil-1H-pirazol-3-una
SMILES CC1=CC(=O)N(N1)c2ccc(C)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3,4-Dimethylphenyl)-1,2-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O/c1-8-4-5-11(6-9(8)2)14-12(15)7-10(3)13-14/h4-7,13H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1106
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.