Learn More
Clorhidrato de 2-(3,4-dimetoxifenil)-N-metiletanamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(3,4-dimetoxifenil)-N-metiletanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 13078-76-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Verapamil Hydrochloride Imp. B (EP), Verapamil Imp. B (EP), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Verapamil Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3;/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dimetoxifenil)-N-metiletanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |