Learn More
Clorhidrato de 2-(3,4-dimetoxifenil)-N-metiletanamina, Mikromol™
Código de producto. 30051001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051001 25 mg 25 miligramos
30051573 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051001 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0022.080025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 2-(3,4-dimetoxifenil)-N-metiletanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride
CAS 13078-76-7
Nombres de analitos o componentes 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H17 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Verapamil Hydrochloride Imp. B (EP), Verapamil Imp. B (EP), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Verapamil Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3;/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-N-metiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 231.72
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1026 g/mol