Learn More
2-(3,4-dimetoxifenil)-N-metil-d3-etilamina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(trideuteriomethyl)ethanamine |
| CAS | 152561-88-1 |
| Fórmula molecular | C11 2H3 H14 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H17NO2/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3/h4-5,8,12 H,6-7H2,1-3H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])NCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dimetoxifenil)-N-(trideuteriometil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.277 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.145 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 97% Chemical Purity |