Learn More
Isotiocianato de 2-(3,4-dimetoxifenil)etilo, 98 %
Código de producto. 11352637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352637 1 g 1 g
11362637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11817.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21714-25-0
Fórmula molecular C11H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 223.29
Número MDL MFCD00041366
Clave InChI GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene
PubChem CID 140856
Nombre IUPAC 4-(2-isotiocianatoetil)-1,2-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(CCN=C=S)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl isothiocyanate
Densidad 1.17
Punto de ebullición 150°C to 151°C (0.3 mmHg)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.588
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2809316
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.3
Porcentaje de pureza 98%