Learn More
2-(3,4-dimetoxifenil)etil-1,1-d2-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine-1,1-D2 |
| CAS | 37699-47-1 |
| Fórmula molecular | C10 D2 H13 N O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzeneethan-α,α-d2-amine, 3,4-dimethoxy- (9 CI), α,α-Dideuterio-3,4-dimethoxyphenylethylamine, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl-1,1-d2-amine, 3,4-Di-O-methyldopamine-d2, 3,4-Dimethoxy-β-phenylethylamine-α,α-d2, Homoveratrylamine-d2, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine-1,1-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7 H,5-6,11H2,1-2H3/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)Cc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterio-2-(3,4-dimetoxifenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 183.2439 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1228 g/mol |
| Mostrar más |