Learn More
2-(3,4-Dimetoxifenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol |
| Punto de fusión | 45°C to 49°C |
| Punto de ebullición | 172°C to 174°C (17 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 50 g |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dimetoxifenil)etan-1-ol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.22 |
| Porcentaje de pureza | 98% |