Learn More
2-(3,4-Dimetoxifenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441530 10 g 10 g
11451530 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26941.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7417-21-2 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7417-21-2
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.22
Número MDL MFCD00002894
Clave InChI SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene
PubChem CID 81911
SMILES COC1=CC=C(CCO)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Punto de fusión 45°C to 49°C
Punto de ebullición 172°C to 174°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 98%