Learn More
2-(3,4-dimetoxifenil)etanamina, Mikromol™
Descripción
2-(3,4-dimetoxifenil)etanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxyphenethylamine (2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine) |
| CAS | 120-20-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dimethoxyphenethylamine (2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dopamine Hydrochloride Imp. C (EP), Dopamine Imp. C (EP), beta-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine, 3,4-Di-O-methyldopamine, 3,4-Dimethoxy-beta-phenylethylamine, 3,4-Dimethoxybenzeneethanamine, 3,4-Dimethoxyphenethylamine, DIMPEA, DMPE, DMPEA, Dopamine dimethyl ether, Homoveratrylamine, NSC 16948, NSC 26152, NSC 6328, O,O-Dimethyldopamine, Dopamine Related Compound C, Dopamine Hydrochloride Impurity C, Dopamine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCN)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dimetoxifenil)etanamina |
| Mostrar más |