Learn More
2-(3,4-dimetoxifenil)-5-{[2-(3,4-dimetoxifenil)-etil]metil-amino}-pentanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-5-{[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl]methyl-amino}-pentanenitrile |
| CAS | 95748-23-5 |
| Fórmula molecular | C24 H32 N2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32N2O4/c1-26(14-12-18-8-10-21(27-2)23(15-18)29-4)13-6-7-20(17-25)19-9-11-22(28-3)24(16-19)30-5/h8-11,15-16,20H,6-7,12-14H2,1-5H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dimetoxifenil)-5-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil-metilamino]pentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 412.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.2362 |