Learn More
2-(3,4-dimetoxibenzoil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3,4-Dimethoxybenzoyl)pyridine |
| CAS | 27693-42-1 |
| Fórmula molecular | C14H13NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3,4-Dimethoxyphenyl)-2-pyridinylmethanone, 3,4-Dimethoxyphenyl 2-Pyridyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO3/c1-17-12-7-6-10(9-13(12)18-2)14(16)11-5-3-4-8-15-11/h3-9H,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C1=NC=CC=C1)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2 |
| Nombre IUPAC | (3,4-dimetoxifenil)(piridin-2-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 243.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.09 |