Learn More
2-(3,4-Dihidroxifenil)etil-2,2-d2-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dopamine-D2 Hydrochloride |
| CAS | 27160-01-6 |
| Fórmula molecular | C8 D2 H9 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-1,1-d2)-, hydrochloride (9 CI), Pyrocatechol, 4-(2-aminoethyl-1,1-d2)-, hydrochloride (8 CI), Dopamine-d2 hydrochloride, Dopamine-D2 (2-aminoethyl-1,1-D2) hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl-1,1-d2)-1,2-benzenediol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-2,2-d2-amine HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11 H,3-4,9H2;1 H/i3D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(CN)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-amino-1,1-dideuterioetil)benceno-1,2-diol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 191.652 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.068 g/mol |
| Mostrar más |