Learn More
2-(3,4-Dihidroxifenil)etil-1,1-d2-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dopamine-D2 (2-aminoethyl-2,2-D2) Hydrochloride |
| CAS | 83008-33-7 |
| Fórmula molecular | C8 D2 H9 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-2,2-d2)-, hydrochloride (9 CI), 4-(2-Aminoethyl-2,2-d2)pyrocatechol hydrochloride, Dopamine-d2 hydrochloride, Dopamine-D2 (2-aminoethyl-2,2-D2) hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl-2,2-d2)-1,2-benzenediol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1-d2-amine HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11 H,3-4,9H2;1 H/i4D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-amino-2,2-dideuterioetil)benceno-1,2-diol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 191.6517 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0682 g/mol |
| Mostrar más |