Learn More
2-(3,4-Dihidroxifenil)etil-1,1,2,2-d4-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dopamine-D4 Hydrochloride |
| CAS | 203633-19-6 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H7 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11 H,3-4,9H2;1 H/i3D2,4D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetil)benceno-1,2-diol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 193.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0808 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |