Learn More
2-(3,4-dihidroxifenil)-3,5,7-trihidroxi-4H-1-benzopiran-4-ona dihidrato (quercetina dihidrato), Mikromol™
Descripción
2-(3,4-dihidroxifenil)-3,5,7-trihidroxi-4H-1-benzopiran-4-ona dihidrato (dihidrato de quercetina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quercetin dihydrate |
| CAS | 6151-25-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Quercetin dihydrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H10 O7 . 2 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Rutoside Trihydrate Imp. C (EP), Rutoside Imp. C (EP), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Dihydrate, Rutoside Trihydrate Imp. C (EP) as Dihydrate, Quercetin Dihydrate, Rutoside Trihydrate Impurity C as Dihydrate, Rutoside Impurity C as Dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2 |
| SMILES | O.O.OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dihidroxifenilo)-3,5,7-trihidroxicromen-4-ona; dihidrato |
| Mostrar más |