Learn More
2-(3,4-Dihidroxifenil-13C6)etilamina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dopamine-13C6 (phenyl-13C6) Hydrochloride |
| CAS | 335080-94-9 |
| Fórmula molecular | 13C6 C2 H11 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (9 CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl-13c6)ethylamine hydrochloride, Dopamine-13C6 hydrochloride, Dopamine-13C6 (phenyl-13C6) hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol-1,2,3,4,5,6-13C6 hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl-13C6)ethyl-amine HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11 H,3-4,9H2;1 H/i1+1,2+1,5+1,6+1,7+1,8+1; |
| SMILES | Cl.NCC[13 c]1[13 cH][13 cH][13 c](O)[13 c](O)[13 cH]1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-aminoetil)(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trieno-1,2-diol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 195.5953 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0758 g/mol |
| Mostrar más |