Learn More
2-(3,4-dietoxifenil)etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3,4-Diethoxyphenyl)ethanamine |
| CAS | 61381-04-2 |
| Fórmula molecular | C12 H19 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,4-Diethyloxy Phenylethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO2/c1-3-14-11-6-5-10(7-8-13)9-12(11)15-4-2/h5-6,9H,3-4,7-8,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(CCN)cc1OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dietoxifenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 209.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1416 |