Learn More
Clorhidrato de 2,3,4,9-tetrahidro-1-(triclorometil)-1H-pirido[3,4-b]indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride |
| CAS | 176737-07-8 |
| Fórmula molecular | C12 H11 Cl3 N2 . H Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole','Monohydrochloride (9CI), NSC 656620 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11Cl3N2.ClH/c13-12(14,15)11-10-8(5-6-16-11)7-3-1-2-4-9(7)17-10;/h1-4,11,16-17H,5-6H2;1H |
| SMILES | Cl.ClC(Cl)(Cl)C1NCCc2c1[nH]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 1-(triclorometil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 326.049 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.975 |