Learn More
2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano (~90%), TRC
Código de producto. 30136954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136954 50 mg 50 miligramos
30010755 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23797550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57117-31-4
Fórmula molecular C12 H3 Cl5 O
Peso molecular (g/mol) 340.42
Sinónimo Dibenzofuran, 2,3,4,7,8-pentachloro-, 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran, 2,3,4,7,8-PCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 23478-PCDF, F 114, PCDF, PCDF 114, PECDF, 2,3,4,7,8-PentaCDF, 23478-PentaCDF, 23478-Pentachlorodibenzofuran
Nombre IUPAC 2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano
SMILES Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)cc3c2cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H3Cl5O/c13-6-1-4-5-2-8(15)10(16)11(17)12(5)18-9(4)3-7(6)14/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.8627