Learn More
2-[[3,4,6-Tri-O-acetil-2-(acetilamino)-2-desoxi-Beta-D-galactopiranosil]oxi]ácido acético, TRC
Código de producto. 30453476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453476 250 mg -
30452267 500 mg -
30451340 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453476 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT992240250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159409-18-3
Fórmula molecular C16H23NO11
Peso molecular (g/mol) 405.35
Sinónimo 2-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)acetic Acid
Nombre IUPAC 2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-4,5-diacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]ácido oxiacético
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@H](OCC(=O)O)O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-((3,4,6-Tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-galactopyranosyl)oxy)acetic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO11/c1-7(18)17-13-15(27-10(4)21)14(26-9(3)20)11(5-24-8(2)19)28-16(13)25-6-12(22)23/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,17,18)(H,22,23)/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.1271