Learn More
2-[[3,4,6-Tri-O-acetil-2-(acetilamino)-2-desoxi-Beta-D-galactopiranosil]oxi]ácido acético, TRC
Product Code. 30452267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Unit Size:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30452267 500 mg -
30451340 50 mg 50 miligramos
30453476 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30452267 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT992240500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1159409-18-3
Fórmula molecular C16H23NO11
Peso molecular (g/mol) 405.35
Sinónimo 2-(((2R,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-4,5-diacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)acetic Acid
Nombre IUPAC 2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-4,5-diacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]ácido oxiacético
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@H](OCC(=O)O)O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-((3,4,6-Tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-galactopyranosyl)oxy)acetic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO11/c1-7(18)17-13-15(27-10(4)21)14(26-9(3)20)11(5-24-8(2)19)28-16(13)25-6-12(22)23/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,17,18)(H,22,23)/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.1271