Learn More
2,3,4,6-Tetrakis-O-(fenilmetil)-D-galactitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-galactitol |
| CAS | 158570-84-4 |
| Fórmula molecular | C34H38O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H38O6/c35-21-32(38-23-28-15-7-2-8-16-28)34(40-25-30-19-11-4-12-20-30)33(39-24-29-17-9-3-10-18-29)31(36)26-37-22-27-13-5-1-6-14-27/h1-20,31-36H,21-26H2/t31-,32+,33+,34-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](COCC1=CC=CC=C1)[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@H](CO)OCC4=CC=CC=C4 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,6-tetrakis(benciloxi)hexano-1,5-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 542.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 542.27 |