Learn More
2,3,4,6-Tetrakis(2,2-dimetilpropanoato) D-Glucono-1,5-lactona, TRC
Código de producto. 30456568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456568 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30456568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT41746550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetrakis(2,2-dimethylpropanoate) D-Glucono-1,5-lactone
CAS 157737-38-7
Fórmula molecular C26H42O10
Cantidad 50 mg
Sinónimo (3R,4S,5R,6R)-2-Oxo-6-((pivaloyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl tris(2,2-dimethylpropanoate)
Fórmula InChI InChI=1S/C26H42O10/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(34-20(29)24(4,5)6)16(35-21(30)25(7,8)9)17(18(27)33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-17H,13H2,1-12H3/t14-,15-,16+,17-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1OC(=O)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(=O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoato de [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-tris(2,2-dimetilpropanoiloxi)-6-oxooxan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 514.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.2778