Learn More
2,3,4,6-tetrahidroxi-5H-benzo[7]anulen-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Purpurogallin |
| CAS | 569-77-7 |
| Fórmula molecular | C11H8O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Purpurogallin, 2,3,4,6-Tetrahydroxy-5H-benzocyclohepten-5-one, 2,3,4,6-Tetrahydroxy-5H-benzo[a]cyclohepten-5-one, NCI 35676, NSC 35676, NSC 646653 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8O5/c12-6-3-1-2-5-4-7(13)10(15)11(16)8(5)9(6)14/h1-4,13,15-16H,(H,12,14) |
| SMILES | OC1=CC=Cc2cc(O)c(O)c(O)c2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,6-tetrahidroxibenzo[7]anulen-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 220.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0372 |