Learn More
2,3,4,6-Tetraclorolueno, TRC
Código de producto. 17933105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17933105 10 mg 10 miligramos
17994045 25 mg 25 miligramos
17953105 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29205510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875-40-1
Fórmula molecular C7H4Cl4
Peso molecular (g/mol) 229.92
Sinónimo 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene, 1,2,3,5-Tetrachloro-4-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,3,4,6-tetrachloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene, 1,2,3,5-tetrachloro-4-methylbenzene
Nombre IUPAC 1,2,3,5-tetracloro-4-metilbenceno
SMILES Cc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-4(8)2-5(9)7(11)6(3)10/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9067