Learn More
2,3,4,6-Tetrabromofenol, TRC
Código de producto. 30137015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137015 500 mg 500 miligramos
30134795 1 g 1 g
30011854 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT204520500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14400-94-3
Fórmula molecular C6H2Br4O
Peso molecular (g/mol) 409.7
Sinónimo Phenol, 2,3,4,6-tetrabromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,3,4,6-Tetrabromophenol (ACI)
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetrabromofenol
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)c(Br)c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetrabromophenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Br4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.6839