Learn More
Fluoruro de 2,3,4,6-tetra-O-bencil-D-manopiranosilo, TRC
Código de producto. 30428424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30428424 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30428424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT289200100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-mannopyranosyl Fluoride
CAS 94898-42-7
Fórmula molecular C34 H35 F O5
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H35FO5/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-34H,21-25H2/t30-,31-,32+,33+,34?/m1/s1
SMILES FC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5
Nombre IUPAC (3S,4S,5R,6R)-2-fluoro-3,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxano
Peso molecular (g/mol) 542.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.2469
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.