Learn More
Acetato de 2,3,4,6-tetra-O-bencil-D-glucopiranosilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranosyl Acetate |
| CAS | 80300-30-7 |
| Fórmula molecular | C36H38O7 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-O-Acetyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-D-glucose, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucose 1-Acetate, 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranose 1-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H38O7/c1-27(37)42-36-35(41-25-31-20-12-5-13-21-31)34(40-24-30-18-10-4-11-19-30)33(39-23-29-16-8-3-9-17-29)32(43-36)26-38-22-28-14-6-2-7-15-28/h2-21,32-36H,22-26H2,1H3/t32-,33-,34+,35-,36?/m1/s1 |
| SMILES | CC(OC(O[C@@H]1COCC2=CC=CC=C2)[C@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@@H]1OCC5=CC=CC=C5)=O |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(benciloxi)-6-((benciloxi)metil)tetrahidro-2H-piran-2-ilo acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 582.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 582.26 |